Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

28111.365EA 109 EUR
28111.365 28111.296 28111.260
Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt Min. 99 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 20 ppm
Natriumchlorid Max. 0,25 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR