Natriumchlorid 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Kochsalz
27810.295EA
43.7
EUR
27810.295
27810.262
27810.460
27810.364
Natriumchlorid 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 99,5 - 100,5 % |
Aussehen der Lösung S | Entspricht Ph.Eur. |
Identification A | Entspricht Ph.Eur. |
Identification B | Entspricht Ph.Eur. |
NO2 (Nitrit) | Entspricht Ph.Eur. |
Solution in water | Entspricht |
Solution S | Entspricht Ph.Eur. |
Acidity or alkalinity | Max. 0,0005 meq/g |
pH-Wert (25°C; 5 %) | 5.0 - 9.0 |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 2 ppm |
Hexacyanoferrate (als Fe(CN)6) | Max. 1 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Trocknungsverlust (105°C) | Max. 0,5 % |
Magnesium and alkaline earth metals | Max. 100 ppm |
Gesamt N (Stickstoff) | Max. 5 ppm |
Br (Bromid) | Max. 50 ppm |
ClO3 + NO3 (als NO3) | Max. 30 ppm |
I (Iodid) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphat) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 40 ppm |
As (Arsen) | Max. 0,4 ppm |
Ba (Barium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 2 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 1 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 10 ppm |
Konform zu ACS | Entspricht |
Konform zu Reag. Ph.Eur. | Entspricht |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...