Natriumchlorid 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kochsalz
27810.295EA 23.3 EUR
27810.295 27810.262 27810.460 27810.364
Natriumchlorid 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 99,5 - 100,5 %
Aussehen der Lösung S Entspricht Ph.Eur.
Identification A Entspricht Ph.Eur.
Identification B Entspricht Ph.Eur.
NO2 (Nitrit) Entspricht Ph.Eur.
Solution in water Entspricht
Solution S Entspricht Ph.Eur.
Acidity or alkalinity Max. 0,0005 meq/g
pH-Wert (25°C; 5 %) 5.0 - 9.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 2 ppm
Hexacyanoferrate (als Fe(CN)6) Max. 1 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Trocknungsverlust (105°C) Max. 0,5 %
Magnesium and alkaline earth metals Max. 100 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 5 ppm
Br (Bromid) Max. 50 ppm
ClO3 + NO3 (als NO3) Max. 30 ppm
I (Iodid) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 40 ppm
As (Arsen) Max. 0,4 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Kupfer) Max. 2 ppm
Fe (Eisen) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Ni (Nickel) Max. 10 ppm
Konform zu ACS Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht