Natriumhydrogencarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Natriumbicarbonat

27776.365EA 152 EUR
27776.365 27776.296 27776.460
Natriumhydrogencarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 12,08726
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 150 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR