Adapter, Schlauch, KA, KECK™, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
KECK™
271-7141EA 8.87 EUR
271-7141 271-7142 271-7145 271-7146
Adapter, Schlauch, KA, KECK™, DURAN®
Fittings und Verbinder
KECK™-Adapter werden aus verstärkter Glasfaser hergestellt, Polybutylenterephthalat (PBT) für Schlauchkupplungen aus Glas KA.
  • Schützt Finger und Hände vor Verletzungen
  • Verhindert das Zerbrechen von Schlauchkupplungen aus Glas
  • Verbinden und Trennen von Schläuchen durch ¼-Drehung
  • Klammer, O-Ring und Schraubverschluss werden permanent auf die Schlauchkupplung geschraubt
Schlauch kann schnell, sicher und leckagefrei angeschlossen werden (bis zu 30 bar Druck, 0,66 mbar Vakuum).
Lieferumfang: Die Adapter sind als Komplettset erhältlich, wahlweise mit Schlauchstück mit 4,5 / 9,0 mm Ø.