Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: Lenz
271-5162EA 83.62 EUR
271-5162 271-5164 271-5153 271-5163 271-5152 271-5166 271-5154 271-5165
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Mit Graduierung zum Ablesen des ungefähren Volumens. Hahnküken mit Gewindesicherung.