Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: Lenz
271-5115EA 86.3 EUR
271-5115 271-5114 271-5103 271-5116 201-0896 271-5113 271-5102 271-5112
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit Glasküken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Mit Graduierung. Hahnküken mit Gewindesicherung.