Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: MethylenchloridChlormethylen

Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,1 %

25631.327EA 80.3 EUR
25631.327 25631.555 25631.293 25631.362 25631.464
Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR