Abklatschplatten, Blisterpackung, bestrahlt
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
250070ZIEA 84.5 EUR
250070ZI 250884CY 251114RY 250884TI 251114PY 250884CYMP 251203TAMP 250063UA 251114AFMP 251183ZA 251114ZIMP 250884ZI 252310XF 251203TA 251114SI 251114TIMP 251203ZA 271114RY 251183ZAMP 250070ZIMP 270774ZI 270774TI 271114TI 251114AF 250544ZI 250063UAMP 271114ZI 256321AA 251114SIMP 270884ZI 250774TI 250641ZA 250542CA 270884CY 270884TI 251114TI 250774ZI 250560ZA 251114ZI 250793ZI 251114RYMP 251114PYMP
Abklatschplatten, Blisterpackung, bestrahlt
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
In zwei Packungsgrößen lieferbar: dreifach verpackte (24er-Packung) und doppelt verpackte (30er-Packung). Die Platten sind in einer Blisterpackung mit 6 Fächern verpackt. Jedes Fach enthält eine Platte, sodass bei jedem Öffnen eines Faches nur eine Platte verwendet werden muss. Verfügbar mit TLHTh-Neutralisator (Tween®, Lecithin, Histidin, Thiosulfat).
  • Die Dreifachverpackung sorgt dafür, dass die Packung selbst die Umgebung nicht verunreinigt, wenn die erste Verpackungslage direkt vor Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten lieferbar
  • Lagerung bei Raumtemperatur
Verpackung: 5×6 oder 4×5×6 Plattenpackungen bestehen aus je 5 Blisterpackungen in einem zusätzlichen Zellophanbeutel. 4×6 Plattenpackungen bestehen aus je 4 Blisterpackungen in zwei zusätzlichen Zellophanbeuteln. Jede Blisterpackung ist mit einem Bestrahlungsindikator versehen.