Doppelmuffen
Lieferant: Avantor
VWR®
241-0120EA 627 EUR
241-0120 241-0119
Doppelmuffen
Klemmen Stativmuffen
Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.
  • Muffen lassen sich ganz öffnen; dadurch kann der Stab direkt an der gewünschten Stelle befestigt werden
  • Leichte Montage und Demontage mittels Sechskantstiftschlüssel (optional unter 241-0053 zu bestellen)
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, robust
* Drehen der an einem Stativstab befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von < 3,5 Nm möglich.