Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: EssigesterEssigsäureethylester

23880.461EA 392 EUR
23880.461 23880.552 23880.950 23880.324 23880.368 23880.290
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.008 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Brechungsindex (20°C) 1.371 - 1.373
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Ethanol Max. 0.5 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Water Max. 0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR