Petroleumbenzin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: BenzinPetrolether

23857.320EA 52.6 EUR
23857.320 23857.460
Petroleumbenzin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 100…140 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR