Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: BenzinPetrolether

23841.364EA 99.2 EUR
23841.320MT 23841.364 23841.320
Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Petroleumbenzin
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR