Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin
23837.360EA
72.1
EUR
23837.360
23837.462
23837.325
23837.553
XXXX23837.553-200
23837.291
Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
40…65 °C (1013 hPa) Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Distillation range | 40 - 65 °C |