Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: DMSOMethylsulfinylmethan

23486.297EA 56.1 EUR
23486.297 23486.460 23486.322 23486.366
Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1,099 - 1,101
Brechungsindex (20°C) 1,478 - 1,479
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR