Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Methylenchlorid Chlormethylen

Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

23373.400EA 193 EUR
23373.400 BDH23373.400 23373.320 BDH23373.100E 23373.290
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (GC) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Wasser Max. 0,05 %
Absorption (240 nm) Max. 0,3
Absorption (245 nm) Max. 0,1
Absorption (260 nm) Max. 0,01
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (245 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR