Dichlormethan ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: MethylenchloridChlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,2 %
23354.326EA 66 EUR
23354.326 23354.292 23354.550 23354.460 23354.950
Dichlormethan ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Chloroform Max. 100 ppm
Ethanol 0.15 - 0.25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm