Präzisionspinzetten
Lieferant: Outils Rubis
232-0000EA 43.7 EUR
232-0000 232-0209 OUTI4 OUTIAA 232-0143 232-1230 232-1219 232-1220 232-1221
Präzisionspinzetten
Pinzetten
Spitzen mit Schweizer Präzisionsschliff. Ideal für Anwendungen, die höchste Präzision erfordern wie z.B. Mikroskopie, Anatomie, Biologie, Mikrobiologie Gentechnologie und Elektronen-Mikroskopie.
  • Säurebeständig
  • Beständig gegen Fluorwasserstoff und Salpetersäure
  • 100% antimagnetisch