Pinzetten, NANO
Lieferant: Outils Rubis
232-0160EA 28.9 EUR
232-0160 232-0157 232-0148 232-0169 232-0163 232-0172 232-0178 232-0181 232-0166 232-0175
Pinzetten, NANO
Pinzetten
Ultra-moderne Nanotechnologie verschließt alle noch so kleinen Poren auf der Oberfläche der Nano Pinzetten. Die Instrumente sind aus extrem hochwertigem chirurgischen Edelstahl gefertigt. Der durch Nanotechnologie ermöglichte Lotuseffekt sorgt dafür, dass Schmutz, Öl, Wasser und andere Flüssigkeiten einfach vom Stahl abperlen. Dadurch bleibt die Pinzette absolut sauber, was insbesondere in einer empfindlichen Laborumgebung von Vorteil ist.
  • Sehr saubere Pinzettenoberfläche
  • Ideal für die Verwendung in Reinräumen und anderen empfindlichen Laborbereichen, in denen kontaminationsfreie Werkzeuge benötigt werden