Schlaucholiven, Y-förmig, TPX
Lieferant: Semadeni
229-4621EA 29.9 EUR
229-4621 229-4623 229-4622
Schlaucholiven, Y-förmig, TPX
Fittings und Verbinder
Schlaucholiven, Y-förmig, aus TPX, transparent.
  • Stabiles Design mit langen, konischen Verbindungen
  • Temperaturbeständig bis 130 °C
  • Sterilisierbar