Chloroform ≥98% stabilisiert, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Trichlormethan

Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,6 %

22720.462EA 403 EUR
22720.462 22720.550 22720.360
Chloroform ≥98% stabilisiert, TECHNICAL
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
Ethanol 0.1 - 1.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR