Chloroform ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 0,002 %
22707.466EA 0 EUR
22707.466 22707.550 22707.364 22707.320 22707.295
Chloroform ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 59.5 - 61.5 °C
Density (20/4) 1.478 - 1.489
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm