Pulvertrichter
Lieferant: Kartell
Kartell
221-1534EA 8.1 EUR
221-1534 221-1533 221-1536 221-1535 221-1532 221-1531
Pulvertrichter
Trichter Pulvertrichter
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen zur Beschleunigung des Filtrationsvorgangs
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialen. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.