Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast® / SteriPlast®
Lieferant: Bürkle
SteriPlast® SteriPlast® Bio LaboPlast® Bio LaboPlast®
221-0312EA 26.3 EUR
221-0312 221-0313 221-0308 221-0309 221-0310 221-0311
Einweg-Trichter für Pulver, LaboPlast® / SteriPlast®
Trichter Pulvertrichter
Der Einweg-Pulvertrichter hat einen kurzen und weiten Auslauf, er eignet zum Umfüllen von pulverförmigen Proben und Materialien, Granulaten, Suspensionen, aber auch von sonstigen Flüssigkeiten.
  • Zum einfachen und sicheren Umfüllen
  • Weite Öffnung verhindert das Verstopfen
  • Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA Richtlinien
Die weite Öffnung des Einmal-Pulvertrichters verhindert das Verstopfen des Pulvers oder Granulats während des Abfüllens. Die praktische und hygienische Einfüllhilfe ist somit ein hilfreiches Zubehör bei der Probenahme oder im Labor. In Verbindung mit einem Filterpapier eignet sich der Einwegtrichter auch sehr gut zum Filtrieren.
Der stabile Einwegtrichter für pulverförmige Substanzen ist das ideale Hilfsmittel für Labore, im Reinraum und bei der Probenahme, er kann in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Kosmetik sowie in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie eingesetzt werden, sowie in allen Bereichen in denen es auf besondere Reinheit ankommt.
Verpackung: 10 stück pro pack, Einzeln verpackt.