Trichter mit Kugel und Deckel, elektrostatisch ableitfähig, ARNOLD, V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
SCTV317633EA 199 EUR
SCTV317633 SCTV317622 SCTV317629 SCTV317627 SCTV317628 SCTV317626 SCTV317623 SCTV317634 221-0292 SCTV317635 221-0293 221-0294 221-0295 221-0297
Trichter mit Kugel und Deckel, elektrostatisch ableitfähig, ARNOLD, V2.0
Trichter Sicherheitstrichter
Der stabile und elektrisch ableitfähige Sicherheitstrichter "ARNOLD" V2.0 mit Deckel und Kugel erfüllt durch die Kombination zweier unabhängiger Sicherheitsmechanismen die höchsten Anforderungen an eine sichere Entsorgung von flüssigen Laborabfällen. Die beiden Sicherheitseinrichtungen bestehen aus einer in der Trichterwanne integrierten Kugel und einem im Klappdeckel des Trichters eingearbeiteten Dichtungsring, die den Austritt von giftigen Gasen verhindern. Der Trichter ist speziell für explosive oder brennbare Stoffe geeignet, da das verwendete PE-HD-Material elektrisch ableitfähig ist und so statische Ladungen über das Erdungskabel abgeführt werden können.
  • Elektrisch ableitfähiges PE-HD-Material mit Erdungsanschluss zur Vermeidung von Funkenflug
  • Scharnierdeckel mit Dichtungsring zum Verschließen bei Nichtgebrauch des Trichters
  • Optimiertes Sieb zum Auffangen größerer Partikel und zum Absetzen von Laborflaschen
  • Verbesserter Spritzschutz mit integrierten Luftkanälen zur Vermeidung von Blasenbildung
  • Kugelhahn mit automatischem Öffnungsmechanismus beim Befüllen
  • Sicherheitslanze, kann individuell gekürzt werden, zum sauberen Ablassen von flüssigen Abfällen
  • Alle wichtigen Komponenten sind zur einfachen Reinigung abnehmbar
Der Kugeltrichter mit Klappdeckel ARNOLD V2.0 ist für verschiedene Behältergewinde verfügbar. Um wirtschaftlich und umweltfreundlich produzieren zu können, liefern wir einzelne Varianten mit einem Gewindeadapter aus, die keinen Einfluss auf die Funktionalität oder die Sicherheit des Trichters haben.
Lieferumfang: Inklusive Spritzschutz, abnehmbarem Sieb und Erdungskabel.