VWR®, Analysentrichter
Lieferant: VWR
VWR®
221-0246EA 5.4 EUR
221-0246 VWRU414004-277 VWRU414004-278 221-0247 VWRU414004-275 221-0248 221-0249 VWRU414004-276 VWRU414004-273 VWRU414004-274 VWRU414004-279 VWRU414004-280 221-0250 221-0243 VWRI221-0246S 221-0244 221-0245
VWR®, Analysentrichter
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° für schnelle Filtration
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet. Verbindungswinkel 60°.