Pulvertrichter
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
221-0239EA 19.2 EUR
221-0239 VWRU414004-271 VWRU414004-272 221-0240 221-0241 221-0242
Pulvertrichter
Trichter Pulvertrichter
PP, durchscheinend.
  • Paralleler Stiel verringert Verstopfungsgefahr
  • Außenrippen zur Luftableitung
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
Für das Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet.