Pulvertrichter
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
221-0183EA 20.1 EUR
221-0183 221-0184 221-0185 221-0186 221-0187 221-0188
Pulvertrichter
Trichter Pulvertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Mit glatten Innenwänden. Für das Umfüllen von Pulvern und Flüssigkeiten geeignet.