Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel, UN-Zulassung
Lieferant: CurTec
216-4233EA 123 EUR
216-4233 216-4225 216-2055 216-5803 216-5804 216-5805 216-5806 216-4226 216-5801 216-5802
Fässer, weithalsig, mit Schraubdeckel, UN-Zulassung
Fässer, Fässer, Trommeln
HDPE-Fässer mit Schraubdeckel.
  • Wasserdicht
  • Manipulationssicher
  • Stapelbar
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für Gefahrstoffe
  • Lebensmittelecht
Für Lagerung und Versand von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.