Fässer mit Deckel und Klemmring
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
216-5652EA 60.5 EUR
216-5652 216-5542 216-5541
Fässer mit Deckel und Klemmring
Fässer
HDPE, blau, rund.
  • 30- und 60-Liter-Versionen haben Griffe
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Mit UN-Zulassung
Oben offene Schwerlast-Fässer mit PE-Deckel und galvanisiertem Klemmring. Geeignet für Lagerung, Entsorgung und Transport von Labormaterial.