Tropfflaschen, PP, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
216-4432EA 64.1 EUR
216-4432 NALGDS2420-0250
Tropfflaschen, PP, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
PPCO mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem PP.
  • Bei offenem Tropfverschluss auch gefüllt autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
  • Einteiliger Tropfverschluss mit anhändender Verschlusskappe
Ideal für sterile Lösungen.