Probenflaschen, weithalsig, mit Schnappdeckel, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
216-3074EA 226 EUR
216-3074 WHEA225546 WHEA225543 216-3073 216-3072 216-3071 216-3070
Probenflaschen, weithalsig, mit Schnappdeckel, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Probenflaschen aus Natronkalkglas mit LDPE Schnappdeckeln.
Ideal zum Sammeln und Lagern von Proben im Labor Diese Flaschen wurden Kartons mit Trennwänden aus Wellpappe verpackt.
Standards: Das Glas entspricht den USP Typ III Voraussetzungen