Gefäße mit Schraubverschluss
Lieferant: Anicrin
216-1570EA 79.4 EUR
216-1570 216-2052 216-2051 216-2047 216-2046 216-2029 216-2049 216-2048 216-2050
Gefäße mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
Leicht konische Behälter aus PP, durchscheinend mit rotem PE-Schraubverschluss, für Probenahme, Lagerung und Transport.
  • Drehverschluss für schnelles Öffnen und Schließen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904