Tropfflaschen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
216-0457EA 49.5 EUR
216-0457 216-0456
Tropfflaschen
Flaschen Tropfflaschen
PTFE, weiß.
  • Flexible Wand für einfache Verwendung
  • Dichter Schraubverschluss
  • Garantiert chemikalienbeständig und inert
Geeignet für die tropfenweise Abgabe aggressiver Chemikalien.