VWR®, Tropfflaschen, PTFE
Lieferant: VWR
VWR®
216-0456EA 56.6 EUR
216-0456 216-0457
VWR®, Tropfflaschen, PTFE
Flaschen Tropfflaschen
PTFE, weiß.
  • Flexible Wand für einfache Verwendung
  • Dichter Schraubverschluss
  • Garantiert chemikalienbeständig und inert