Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
21570.136EA 160 EUR
21570.136 21570.295 21570.182 21570.238
Silbernitrat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm