Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7871EA 41.6 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, mit Tropfverschluss und Kappe aus PP.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis 80 °C
  • Anhängende, unverlierbare Verschlusskappe
  • Auslaufsicher
Gibt nur einzelne Tropfen ab. Leicht zu Befüllen.