Tropfflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Scientific
Nalgene®
215-1059EA 47.5 EUR
215-1059 215-7173 215-7171 215-7172 215-1060 215-1058
Tropfflaschen, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, durchscheinend oder LDPE, weiß mit weißem PP-Schraubverschluss und LDPE-Dosierspitze.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, hitzebeständig bis 80 °C
  • Tropfkontrollspitze schnappt sicher ein, Tropfen werden einzeln abgegeben
  • Flexibel für einfache Handhabung, auslaufsicher
  • Liefert 40-µl-Tropfen (basierend auf Wasser; Viskosität wirkt sich auf Tropfengröße aus)
Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbares Dispensieren von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sie stellen eine sehr gute Alternative zu Pipetten oder anderen, herkömmlichen Dispensiergeräten dar. Das Material ist geeignet für die meisten Biotech-, Diagnostik- und Pharmaanwendungen. Weißes Material ideal für UV-Licht empfindliche Produkte.