VWR®, Tropfflaschen
Lieferant: VWR
VWR®
215-3819EA 33.9 EUR
215-3819 215-3818 215-3817 215-3828 215-3816 215-3827 215-3826 215-3825 215-3824 215-3823 215-3822 215-3821 215-3820
VWR®, Tropfflaschen
Flaschen Tropfflaschen
Kalknatronglas, braun.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Pipetten-Kit nicht im Lieferumfang enthalten
Braun zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen, mit DIN 18-Gewinde.