Tropfflaschen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
215-3820EA 27.4 EUR
215-3820 215-3823 215-3816 215-3821 215-3818 215-3824 215-3817 215-3828 215-3826 215-3825 215-3822 215-3827 215-3819
Tropfflaschen
Flaschen Tropfflaschen
Natronkalkglas, braun.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Lieferung in praktischen Sicherheitstabletts
  • Pipetten-Kit nicht im Lieferumfang enthalten
Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen. Mit DIN 18-Gewinde.