Mischzylinder, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-3678EA 207.67 EUR
215-3678 215-3677 215-3676 215-3675 215-3674 215-3673 215-3672 215-3671
Mischzylinder, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas, mit PE Stopfen, Klasse A.
With ergonomic PE stopper and hexagonal base.
With printed retrace code (batch identification).