Mischzylinder, mit Stopfen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-3669EA 94.28 EUR
215-3669 215-3668 215-3667 215-3666 215-3665 215-3664 215-3663 215-3670
Mischzylinder, mit Stopfen, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, PE-Stopfen.
  • Mit Normschliff
  • Weiße Graduierungen
  • USP Standard
Der große Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden erhöht die Standfestigkeit und verhindert ein Wegrollen des Mischzylinders. Die Mischzylinder haben über den kompletten Messbereich eine einheitliche Wandstärke, so dass Keilfehler vermieden werden.
Standards: ISO 4788