Mehrzweckzylinder, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-3649EA 26.86 EUR
215-3649 215-3648 216-0275 216-0273 216-0274 215-1025 215-1022 215-3651 215-3650 216-1850
Mehrzweckzylinder, DURAN®
Zylinder Lagerungszylinder
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Rundfuß.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Ohne Graduierung
  • Rau abgeschliffener Rand, ohne Ausguss