Messzylinder, hohe Form, ohne Fuß, mit Ausguss, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-3627EA 94.4 EUR
215-3627 215-3626 215-3625 215-3624 215-3630 215-3629 215-3628
Messzylinder, hohe Form, ohne Fuß, mit Ausguss, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Tall form
  • Flat bottom
  • With spout
  • Without base
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Without foot