DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, Edelstahl.
- Teile, die mit Medien in Kontakt kommen, entsprechen vollständig den FDA-Richtlinien
- Das Rührelement ist austauschbar
- Mit Hilfe der Komponenten des DURAN® Anschlusssystems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen werden, oder ein steriler Druckausgleich ist möglich
Der GLS 80 Rührreaktor eignet sich für eine große Bandbreite an Labormischvorgängen. Die vorhandenen Anschlüsse ermöglichen das Hinzufügen von Medien in die Flasche bzw. das Entnehmen aus dieser während des Mischvorgangs. Die gesamt Anordnung ist autoklavierbar, so dass sie im biologischen Sektor verwendet werden kann. Dank der Komponenten des GLS 80 Anschlusssystems kann eine zusätzliche Medienflasche (Außen-Ø Schlauch: 1,6-12,0 mm) oder eine sterile Druckausgleichvorrichtung angeschlossen werden. Der Rührer wird durch einen handelsüblichen Magnetrührer angetrieben. Die variable Rührwelle kann in DURAN® GLS 80 Laborglasflaschen (1000 und 2000 ml) verwendet werden und bietet eine im Vergleich zu Standard-Magnetrührstäbchen merklich verbesserte Mischleistung. Das Rührelement ist austauschbar und kann in einem Drehzahlbereich von bis zu 500 min-1 verwendet werden. Typische Anwendungen: Mischen von Flüssigkeiten, Auflösen von Feststoffen, einfache Fermentationsprozesse.