Rundkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
214-2135EA 70.38 EUR
214-2135 214-2255 214-2115 214-2235 214-2215 214-2150 214-2230 214-2130 214-2251 214-2210 214-2155 214-2110 214-2231 214-0427 214-2245 214-2145 214-2225 214-0146 214-2125 214-2205 214-2105 214-2160 214-2260 214-2120 214-2240 214-2220
Rundkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Kolben Rundkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Non-DIN ISO size
Standards: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN EN ISO 24450 (Weithals)