Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, Super Duty, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
214-0220EA 19.6 EUR
214-0220 214-0210 214-0221 214-0211 214-0212 214-0213 214-0214 214-0215 214-0216 214-0217 214-0218 214-0219
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, Super Duty, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit leicht ablesbarer Graduierung und weißem Beschriftungsfeld. Höhere mechanische Stabilität gegenüber herkömmlichen Erlenmeyerkolben durch erhöhte Wandstärke, verstärktem, stabilem Rand und Boden. Gleichmäßige Wandstärke. Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden, wird für die Super Duty Erlenmeyer ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenindentifizierung).