Bechergläser, niedrige Form, Super Duty, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
214-0199EA 12.1 EUR
214-0199 214-0204 214-0205 214-0206 214-0207 214-0208 214-0209
Bechergläser, niedrige Form, Super Duty, DURAN®
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Höhere mechanische Stabilität gegenüber herkömmlichen Bechergläsern durch verstärktem, stabilen Rand
  • Gleichmäßige Wandstärke
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, gute thermische Beständigkeit
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).