Becher, niedrige Form
Lieferant: RSG Solingen
RSGA070.500EA 274 EUR
RSGA070.500 RSGA070.005 213-1811 RSGA070.003 RSGA070.002 RSGA070.001 RSGA070.250
Becher, niedrige Form
Becher
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
  • Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.