Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213-1161EA 24.9 EUR
213-1161 213-1162 213-1163 213-1160 213-1158 213-1159 213-1154 213-1155 213-1156 213-1157
Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Becher
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).
ISO 3819